主要文件
58201
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
SUPELCOSIL LC-Diol 5μm 25CM×4.6MM HPLC 色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
SUPELCOSIL LC-Diol HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L20
品質等級
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SUPELCOSIL
標籤範圍
3.5% carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.8 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å pore size
pH值範圍
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LC-Diol 色谱柱可用于通过凝胶过滤色谱分离蛋白质。当使用缓冲盐溶液作流动相时,二醇基键合相能有效屏蔽表面硅羟基,避免了硅羟基与蛋白质的相互作用。二醇基柱的一个为众人所熟知的应用是,在正相条件下分离固醇和类固醇。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)