产品名称
SUPELCOSIL™ LC-Diol Supelguard 柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L20
包裝
pkg of 1 kit
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
基質活性組
diol phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
腳註
套装包括一个保护柱芯、一个独立式柱套、一根连接管、2 个接头螺母与密封垫圈。
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC