主要文件
HNWP04700
Millipore
尼龙网滤膜
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
尼龙膜过滤器,孔径0.45 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
描述
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
170 μm
孔徑
0.45 μm pore size
起泡點
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
尼龙滤膜与多种溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为0.20到1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为5到180 µm 的编织网滤膜。
我们的5 µm尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器编码:HNWP
过滤器类型:网式过滤器
應用
  • 澄清溶液
  • 颗粒去除
  • 颗粒分析
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3