主要文件
NY1100010
Millipore
尼龙网滤膜
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
别名:
尼龙膜过滤器,孔径11.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
孔徑:
11.0 μm pore size
6 % porosity
材料:
Nylon membrane
plain filter
white filter
特點:
hydrophilic
長度:
127.7 mm
過濾器長度 × 寬度:
30 cm × 3 m
厚度:
65 μm
無菌:
non-sterile
材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
長度
127.7 mm
過濾器長度 × 寬度
30 cm × 3 m
厚度
65 μm
孔徑
11.0 μm pore size
6 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 收集藻类和细胞
  • 塑料分析
  • 大颗粒过滤
  • 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
  • 颗粒成像系统的背景过滤器
  • 溶剂预过滤
涂料监测
特點和優勢
  • 我们提供各种孔尺寸的尼龙网过滤器来满足您的应用需求。
  • 过滤器化学相容性广,可耐受腐蚀性溶剂。