主要文件
HATF04700
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
100 discs, 47 mm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
别名:
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
产品名称
Immobilon®-NC转移膜, 47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Immobilon®
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
技術
western blot: suitable
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
折射率
n/D 1.51
基質
Immobilon®
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
起泡點
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
相容性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
檢測方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
運輸包裝
ambient
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
- 用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法兼容
主要结合机制:静电,疏水
滤器编码:HATF
應用
  • 生物溶液
  • 细胞接触
  • 需要无表面活性剂表面的小体积溶液
  • 废水中病毒样颗粒的分离
  • 微塑料分析级水
  • 核酸结合,包括eDNA
法律資訊
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3