主要文件
AAWP04700
Millipore
MF-Millipore 膜过滤器,孔径0.8 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
别名:
MCE膜过滤器,孔径0.8 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
agency
in accordance with ASTM® D2274,D4189,D4898,D5452
描述
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
4%
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore
孔徑
0.8 μm pore size
82 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
滤器编码:AAWP
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
  • 空气监测
  • 颗粒监测
  • 颗粒去除
  • 生物测定
  • 微塑料
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3