無性繁殖
GT1071, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
1mg/mL
技術
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
免疫原
用于生成该抗体的免疫原对应于 V5 标签
應用
建议的起始稀释度如下:ICC/IF:1:100-1:2000,IP:1:100-1:500,WB:1:500-1:3000。尚未在其他应用中进行测试。最佳工作稀释液应由终端用户通过实验确定。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
其他說明
纯化:由Protein G亲和纯化
外觀
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Michael J Parisi et al.
Cell reports methods, 3(5), 100477-100477 (2023-06-16)
Chemical neurotransmission occurs at specialized contacts where neurotransmitter release machinery apposes neurotransmitter receptors to underlie circuit function. A series of complex events underlies pre- and postsynaptic protein recruitment to neuronal connections. To better study synaptic development in individual neurons, we
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB2702199-100UL | 4061837274459 |