主要文件
29625-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
26 ga
描述
color (dark orange)
特點
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 002980
針長 × 外徑
50 mm × 0.47 mm
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)