主要文件
29623-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
26 ga
特點
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 001982
針長 × 外徑
50 mm × 0.47 mm
容積
5 μL
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)