返回
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器
Products
产品分类
syringes (6)
制造商
长度(mm)
外径 (mm)
体积(µL)
针状
包装大小
计量器
筛选产品
Showing 1-6 of 6
比较
货号
说明
价格
29625-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器,
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
展开
查看定价
29629-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器,
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
展开
查看定价
29624-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器,
10F-C/F-0.63, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
展开
查看定价
29626-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器,
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
展开
查看定价
29623-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器,
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
展开
查看定价
29627-U
CTC/LEAP 的 SGE 自动进样器注射器,
10F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm