主要文件
21521
SGE 导向推杆注射器
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26 ga
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 001400
針長 × 外徑
50 mm × 0.47 mm
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
进样时,加长的针筒对活塞推杆起导向作用。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)