主要文件
29305-U
Supelco
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
snap cap, PTFE/silicone septum
别名:
Certified Polypropylene Vial Caps with Seals
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
特點
closure type blue polypropylene snap cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 11 mm
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)