29306-U
1 of 10
Supelco
29378-U
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
29305-U
Certified polypropylene caps with septa, pkg of 100
29379-U
29319-U
经过认证的带隔垫聚丙烯盖
29385-U
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
USP
1672210
Topiramate Related Compound A
29315-U
24756
用于卡口样品瓶的瓶盖
854988
Inserts for 1.5 mL large opening vials
PTFE/silicone septum (with slit)blue polypropylene cap
closure type blue polypropylene snap cap
pkg of 100 ea
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。