主要文件
24756
Supelco
用于卡口样品瓶的瓶盖
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121821
材料
PTFE/red rubber
polypropylene seal
特點
closure type snap ring seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
直徑
11 mm
相容性
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)