主要文件
24750-U
Supelco
2mL 卡口样品瓶,12mm×32mm,广口 (6.0mm)
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该样品瓶采用 11mm 卡口密封盖
广口,12×32mm
用于:
Agilent / HP 7673 系列 I/II,
7670A,7671A,1042,1090,
8042,1050,1082,1080,1084
AIM CPS-200
A.I.(42 位样品瓶盘)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501,507
Carlo Erba AS V42,AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80,ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 200S
Gilson(30 位瓶架)
Gynkotek
Hitachi AS-2000,AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem,ISS
100,200,400,LC600(42),
4900,420B
Phillips LC-XP
Precision Sampling GC111,
GC311,LC241
Shimadzu AOC-14/1400,SIL-
6B/9A
Spark
Spectra-Physics 7110,8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100,8200,Marathon,
LC 9100
卡口样品瓶的瓶颈处有两个玻璃卡环,从而可用塑料卡口盖或铝质密封盖。虽然可以使用铝质密封盖,但聚乙烯卡口盖却无需进行钳口密封,从而有效节省时间。当样品为挥发性液体时,推荐使用聚丙烯 GC 卡口盖来实现气密密封。
其他說明
内衬管的直径因制造商而不同。只有下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24721 6×29mm 带底部支脚的玻璃内衬管
  • 24722 6×29mm 带底部支脚的聚丙烯内衬管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内衬管
  • 24715,24716 6×31mm 平底玻璃内衬管
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)