主要文件
24722
Supelco
2mL 广口样品瓶的内衬管,6.0mm 内径
volume 0.2 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
conical polypropylene (with bottom spring)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
容積
0.2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
内衬管可匹配 12×32mm 广口样品瓶 (6.0mm)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)