主要文件
29039-U
Supelco
红色 PTFE/硅胶隔垫
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
别名:
Red Rubber/Silicone Seals
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
red PTFE/silicone
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
外徑
9 mm
直徑× 厚度
9 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 9 mm
相容性
for use with 2mL vial with 9mm thread
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)