主要文件
29118-U
Supelco
2mL 带盖广口螺纹口样品瓶,未组装便利套装
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, black polypropylene cap, PTFE/silicone septa, pkg of × 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone septa
black polypropylene cap
clear glass vial
描述
unassembled
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)