主要文件
27052
Supelco
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121821
材料
black polypropylene cap
特點
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
參數
135 °C temp. limit
接頭
thread for 8-425
相容性
for use with 2 mL vial (standard opening)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些开孔瓶盖均不带隔垫。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)