主要文件
29056-U
Supelco
R.A.M. (9mm) 螺纹口样品瓶,带瓶盖和隔膜的未组装便利套装
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/rubber septum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/rubber septum
black polypropylene cap
clear glass vial
描述
unassembled
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 1 × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
其他說明
内插管的直径因制造商而不同。只有下列产品号的内插管与此类广口样品瓶兼容。
  • 24719,24720 6×29mm 锥形底部玻璃内插管
  • 24721 6×29mm 带底部支架的玻璃内插管
  • 24722 6×29mm 带底部支架的聚丙烯内插管
  • 24717,24718 6×31mm 锥形底部玻璃内插管
  • 24715,24716 6×31mm 水平底部玻璃内插管
法律資訊
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)