Key Documents
27161
Supelco
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
别名:
PK100 15mL 透明螺纹口样品瓶,带 PTFE 衬垫实心瓶盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特點
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
21 mm × 70 mm
容積
15 mL
接頭
thread for 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品瓶(体积15毫升,透明玻璃样品瓶,外径× H 21 mm × 70 mm)基本上适合从自动进样器中注入样品。自动进样器针头在注入过程中刺穿盖帽,从样品瓶抽取所需等分的样品。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)