主要文件
27150-U
Supelco
样品瓶(带PTFE衬里的绿色固体热固性螺旋盖),预组装,100个装
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
别名:
PK100 7mL 透明螺纹口样品瓶,带 PTFE 衬垫实心瓶盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特點
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
17 mm × 60 mm
容積
7 mL
接頭
thread for 15-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品瓶适用于从自动进样器注入样品。自动进样器针头在注入过程中刺穿盖帽,从样品瓶抽取所需等分的样品。透明玻璃和棕色玻璃的惰性基本相同。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)