材料
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特點
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
15 mm × 45 mm
容積
4 mL
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有绿色热固性盖和PTFE衬里的样品瓶(4mL),适合于通过自动进样器进行进样。自动进样器针头在注入过程中刺穿盖帽,从样品瓶抽取所需等分的样品。琥珀色玻璃可防止敏感样品暴露在紫外线下。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3