主要文件
23204-U
Supelco
节省空间型存放架
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
别名:
样品瓶架,用于装载 8mm 样品瓶,每盒 5 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
red polypropylene rack
特點
positions 96 (vials per rack)
包裝
pkg of 5 ea
管架長度 × 寬度 × 高度
183 mm × 125 mm × 23 mm
孔開口
9.5 mm
相容性
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在您的螺旋盖和压接密封瓶中对样本进行经济而便捷的储存。当空管或满管时都可被堆叠。可 120°C 高温高压灭菌。每箱含有 5 组。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)