主要文件
23206
Supelco
节省空间型存放架
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
别名:
样品瓶架,用于放置 40mL EPA 样品瓶,每盒 5 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
red polypropylene rack
特點
positions 50 vials per rack
包裝
pkg of 5 ea
管架長度 × 寬度 × 高度
336 mm × 175 mm × 30 mm
孔開口
30.0 mm
相容性
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在您的螺旋盖和压接密封瓶中对样本进行经济而便捷的储存。当空管或满管时都可被堆叠。可 120°C 高温高压灭菌。每箱含有 5 组。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)