主要文件
CRM47672
Supelco
醛酮-DNPH 混标 1
certified reference material, in acetonitrile (varied conc.), ampule of 1 × 1 mL
别名:
羰基化合物DNPH衍生物混标1
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
agency
CARB 1004
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 × 1 mL
濃度
in acetonitrile (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
相关类别
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该有证标准物质(CRM)是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)