主要文件
Z740325
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 500 m, sterile
别名:
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
無菌
sterile
特點
piercable: no
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
IST Scientific IST-101-078SR
長度 × 寬度
78 mm × 500 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
應用
qPCR, short term compoundstorage
法律資訊
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)