Merck
Z740326
ClearASeal Peel heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 350 m, sterile
别名:
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
無菌
sterile
特點
piercable: no
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
IST Scientific IST-101-115SR
寬度 × 長度
115 mm × 350 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
應用
qPCR, short term compoundstorage
法律資訊
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)