主要文件
Z654728
Hettich® Universal 320/320R 离心机
UNIVERSAL 320
别名:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
NACRES:
NB.78
AC/DC 輸入
, EuroPlug
, UK plug
200 - 240 V AC, Schuko plug
240 V AC
特點
CE compliant
cooling: no
製造商/商標名
Hettich 1401
參數
16000 rpm
24900 rpm
技術
centrifugation: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
346 mm (13.5 in.) × 395 mm (15.5 in.) × 520 mm (20.5 in.)
重量
29 kg (64 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 标准性能通用台式离心机
  • 提供非冷藏 (320)和冷藏(320R)版本
  • 容量:4 x 200 mL(旋出)/6x94 mL
  • 最大转速/离心力:15,000/21,382 (固定角)
  • 温度范围(320R): -20°C至+4°C
  • 降噪技术
  • 按钮打开和关闭盖子,带有跌落保护
  • 10 个用户定义的设置
  • 符合CE标准
可支持特殊应用:
  • 冷冻盒可容纳多达8个载玻片架
  • 微孔板和深孔板
注意:UNIVERSAL 320 离心机可以为几乎所有临床或研究应用提供出色的性能和广泛的附件。此外,由于UNIVERSAL 320/320R离心机既可用于标准应用,也可用于特殊应用,因此它们不仅用途广泛,而且节省了成本,并节省了实验室空间。
转子和其他离心机配件均为单独出售。
包裝
加拿大CSA或cTUVus标签(SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)