主要文件
Z665614
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 8 places
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
特點
to hold 8 x 50 mL tubes with screw caps
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1617
參數
2,469 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
需要但未提供
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)