主要文件
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
别名:
Hettich® centrifuge rotors
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
NACRES:
NB.22
無菌
non-sterile
特點
to hold 4 x MTP or CP plates
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1645
參數
1,896 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Universal 320/320R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Plates and plate carriers not included.
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)