主要文件
CLS480136
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
fixed angle rotor for 6 x 50 mL tubes, 6,000 rpm, 1/cs
别名:
fixed angle centrifuge rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.15
特點
to hold 6 x 50 mL tubes
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
Corning 480136
參數
200-6000 max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models LSE Compact
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
实验方案
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Global Trade Item Number
货号GTIN
CLS480136-1EA4061831699647