主要文件
V8505
Magenta 容器
GA-7
别名:
Laboratory vessel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.22
材料
polycarbonate body
polypropylene closure
描述
Autoclavable
寬度 × 長度 × 高度
77 mm × 77 mm × 97 mm
應用
agriculture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该装置非常坚固,可长期使用。该产品具有独特的封口和排液环,从而成为植物组织培养的理想选择。
應用
Magenta容器适合植物组织培养、繁殖、运送和预移植。已用于移植。还用于微生态系的构建。
特點和優勢
  • 加快种子发芽,方便接种和转移
  • 相对生长面积更大,降低培养容器成本
  • 改良堆叠方式,高压蒸汽灭菌、运送&储存时的占用空间更少
  • 无渗漏,为植物提供出色保护
  • 可高压蒸汽灭菌和重复使用
  • 最大限度降低污染及其带来的利润损失
  • 配搭MAGENTA 7-Way培养托盘,操作更方便,步骤更精简
  • 重量轻
法律資訊
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alexandra K Nothstein et al.
PloS one, 14(4), e0214219-e0214219 (2019-04-20)
Selenium plays an important, but vastly neglected role in human nutrition with a narrow gap between dietary deficiency and toxicity. For a potential biofortification of food with Se, as well as for toxicity-risk assessment in sites contaminated by Se, modelling