Merck
G7645
Sigma-Aldrich
赤霉酸
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
别名:
GA3, 赤霉素 A3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H22O6
CAS号:
分子量:
346.37
Beilstein:
54346
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
10171502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.72
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
技術
cell culture | plant: suitable
應用
agriculture
SMILES 字串
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI 密鑰
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
赤霉酸是四环二萜类化合物,在叶绿体、细胞质、质体和内质网中通过萜类途径合成。
赤霉酸是一种内源植物生长调节剂
應用
赤霉素用作 Murashige 和 Skoog 培养基(MS)补充剂,用于处理杂种杨树幼叶,继而进行 MYB 转录因子 PtrMYB012 表达体外豌豆种子萌发。 还用于小麦种子赤霉酸(GA)敏感性测定并促进拟南芥种子的种子萌发。
赤霉素A3(G1025, G7645)和A4(G7276)或其组合的特定作用应在特定植物应用中进行确定。
生化/生理作用
控制植物生长重要方面的植物激素,包括:发芽、伸长和开花。其通过诱导DELLA阻遏蛋白的降解以及可能的其他次要信号转导途径来介导这些作用。
赤霉酸(GA)是重要的植物生长激素,促进植物细胞生长和伸长。赤霉素可促进茎和根的快速生长、诱导有丝分裂、启动(打破休眠)并提高种子萌发率。赤霉素还参与向重力性和开花等过程。
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Poplar MYB transcription factor PtrMYB012 and its Arabidopsis AtGAMYB orthologs are differentially repressed by the Arabidopsis miR159 family
Kim MH, et al.
Tree physiology, 38(6), 801-812 (2017)
Asymmetric gibberellin signaling regulates vacuolar trafficking of PIN auxin transporters during root gravitropism
Lofke C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110, 3627-3632 (2013)
Gibberellic acid in plant: still a mystery unresolved
Gupta R and Chakrabarty, SK
Plant signaling & behavior, 8(9), e25504-e25504 (2013)
Effect of GA-sensitivity on wheat early vigor and yield components under deep sowing
Amram A, et al.
Frontiers in Plant Science, 6, 487-487 (2015)
ICE 1 and ZOU determine the depth of primary seed dormancy in Arabidopsis independently of their role in endosperm development
MacGregor DR, et al.
The Plant Journal, 98(2), 277-290 (2019)