主要文件
Z373206
Sigma-Aldrich
短时浸润植物组织培养器
pore size 1 μm, filter diam. 37 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41161500
NACRES:
NB.22
過濾器直徑
37 mm
孔徑
1 μm
應用
agriculture
一般說明
使用简单好用的 RITA ®系统将植物培养物间歇浸润在培养基中,给植物培养物提供营养和氧气。该 0.9L 容器在筛盘或篮子中维持培养物。将低压无菌过滤空气泵入培养室,迫使液体培养基上升,并浸泡培养物。
空气流给培养基供氧,并搅拌培养基。当关闭空气流时,压力下降,培养基回到容器底部。所有组件可高压灭菌和可重复使用。
使用歧管和电磁阀,一个空气泵可以自动操作多个容器。不提供歧管、空气泵、入口和出口过滤器。
相比于凝胶培养基上的培养,用于体外植物培养的 RITA® 临时浸润系统确保了更高的产量。
  • 简单的植物和培养基处理
  • 改善营养:在浸润过程中,植物与培养基保持紧密接触
  • 不浸润时,植物被一种毛细管膜(聚砜)覆盖
  • 窒息明显减少
  • 每次浸润都能彻底更新培养环境
  • 通过修改浸润频率和持续时间来控制植物形态变化过程
  • 两个入口和出口过滤器的孔径为 1 μm,直径为 37 mm
法律資訊
RITA is a registered trademark of Vitropic S.A.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)