T2577
替莫唑胺
≥98% (HPLC), powder, DNA methylating agent
别名:
3,4-二氢-3-甲基-4-氧代咪唑并[5,1-d]-1,2,3,5-四嗪-8-甲酰胺, 3-甲基-4-氧代-3,4-二氢咪唑并[5,1-d][1,2,3,5]四嗪-8-甲酰胺, 4-甲基-5-氧代-2,3,4,6,8-五氮杂双环[4.3.0]壬基-2,7,9-三烯-9-甲酰胺, 8-氨甲酰-3-甲基咪唑[5,1-d]-1,2,3,5-四嗪-4(3H)-酮, NSC 362856
About This Item
推荐产品
产品名称
替莫唑胺, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: insoluble
起源
Schering Plough
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChI 密鑰
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance