PHR1437
替莫唑胺
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
替莫唑胺, 3,4-二氢-3-甲基-4-氧代咪唑并[5,1-d]-1,2,3,5-四嗪-8-甲酰胺, 3-甲基-4-氧代-3,4-二氢咪唑并[5,1-d][1,2,3,5]四嗪-8-甲酰胺, 4-甲基-5-氧代-2,3,4,6,8-五氮杂双环[4.3.0]壬基-2,7,9-三烯-9-甲酰胺, 8-氨甲酰-3-甲基咪唑[5,1-d]-1,2,3,5-四嗪-4(3H)-酮, NSC 362856
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1643543
API 家族
temozolomide
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChI 密鑰
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
替莫唑胺是含咪唑四嗪基团的烷基化剂。它是化疗药物,具有阻止癌细胞生长的作用,用于治疗间变性星形细胞瘤、多形性胶质母细胞瘤和恶性转移性黑色素瘤。
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3