Merck
SML3031
Sigma-Aldrich
塞来昔布
≥98% (HPLC), powder, cyclooxygenase-2 inhibitor
别名:
4- [5-(4-甲基苯基)-3-(三氟甲基)-1H-吡唑-1-基] 苯磺酰胺, CJ-016377, CP-598107, PF-00345549, PHA-00846533, SC-58635, YM-177
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14F3N3O2S
分子量:
381.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
塞来昔布, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI 密鑰
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
塞来昔布是一种非甾体类抗炎药 (NSAID) 和环氧化酶-2 (COX-2) 选择性抑制剂。
塞来昔布是一种非甾体类抗炎药 (NSAID) 和环氧化酶-2 (COX-2) 选择性抑制剂。塞来昔布对 COX-2 的选择性至少是 COX-1 的 10-20 倍。
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)