certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000271
traceable to USP 1481204
API 家族
oxaliplatin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
InChI 密鑰
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
奥沙利铂属于第三代铂类化合物抗癌药,可用于大肠癌的治疗。它比顺铂(第一代)和卡铂(第二代)具有更好的安全性。
奥沙利铂属于第三代铂类化合物抗癌药,可用于大肠癌的治疗。它比顺铂(第一代)和卡铂(第二代)具有更好的安全性。
應用
奥沙利铂可用作药物参考标准品,通过色谱和电泳技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB8974。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Characterization of a liposome-based formulation of oxaliplatin using capillary electrophoresis: encapsulation and leakage.
Franzen U, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(1), 16-22 (2011)
Validation of a LC method for the analysis of oxaliplatin in a pharmaceutical formulation using an experimental design.
Ficarra R, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(6), 1097-1103 (2002)
Investigation of a liposomal oxaliplatin drug formulation by capillary electrophoresis hyphenated to inductively coupled plasma mass spectrometry (CE-ICP-MS).
Nguyen TTTN, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(6), 2131-2139 (2012)
Quality control of pharmaceutical formulations containing cisplatin, carboplatin, and oxaliplatin by micellar and microemulsion electrokinetic chromatography (MEKC, MEEKC).
Nussbaumer S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(2), 253-258 (2011)
L B J van Iersel et al.
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 40(11), 1557-1563 (2014-08-16)
To improve isolated hepatic perfusion (IHP), we performed a phase I dose-escalation study to determine the optimal oxaliplatin dose in combination with a fixed melphalan dose. Between June 2007 and July 2008, 11 patients, comprising of 8 colorectal cancer and