主要文件
PHR1541
Supelco
亚叶酸钙盐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
亚叶酸 钙盐, 叶醛酸钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21CaN7O7
CAS号:
分子量:
511.50
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 923
traceable to Ph. Eur. C0250000
traceable to USP 1358004
API 家族
leucovorin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ca+2].N1(C(CNc3nc(nc(c31)[O-])N)CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)O)C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChI 密鑰
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
亚叶酸钙可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱(HPLC)测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC1687。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Oluwaseun Adebayo Bamodu et al.
Cancers, 10(8) (2018-08-15)
Colorectal cancer (CRC) remains a leading cause of cancer-related morbidity and mortality in both sexes globally. This is not unconnected with the heterogeneity and plasticity of CRC stem cells (CRC-SCs) which stealthily exploit the niche-related and (epi)genetic factors to facilitate
Oil-in-water microemulsion high performance liquid chromatographic analysis of pharmaceuticals.
Marsh A, et al.
Chromatographia, 59(9), 531-542 (2004)