SML2088
普鲁卡因酰胺 盐酸盐
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
别名:
普鲁卡因胺 盐酸盐, 4-氨基-N-(2-二乙基氨基乙基)苯甲酰胺盐酸盐, 4-氨基苯甲酸-2-二乙氨基乙酰胺, Amidoprocaine, Cardiorytmin, HC 5006, Procan SR, Procapan, Procardyl, Spicain amide, 普鲁卡因胺, 普鲁卡因胺单盐酸盐, 普鲁司太尔, 盐酸奴佛卡因胺, 盐酸奴佛卡因酰胺, 盐酸普鲁卡因酰胺, 盐酸普鲁司太尔, 阿米山林, 4-氨基-N-(2-二乙氨基乙基)苯甲酰胺 盐酸盐
About This Item
推荐产品
产品名称
普鲁卡因酰胺 盐酸盐, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
mp
167-169 °C (lit.)
溶解度
H2O: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChI 密鑰
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3