Merck
97088
Supelco
2-氨基苯甲酰胺
analytical standard
别名:
2-AB, 2-氨基苯甲酰胺, 邻氨基苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(H2N)C6H4CONH2
CAS号:
分子量:
136.15
Beilstein:
508509
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI 密鑰
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于非选择性高效荧光标记聚糖。荧光标记灵敏度略低于邻氨基苯甲酸 (2-AA)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>365.0 °F
閃點(°C)
> 185 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)