Key Documents
SML1247
Sigma-Aldrich
NAB2
≥98% (HPLC)
别名:
N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H20ClN3O
分子量:
389.88
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C23H20ClN3O/c1-15-7-8-16(2)22(11-15)27-14-26-20-12-17(9-10-21(20)27)23(28)25-13-18-5-3-4-6-19(18)24/h3-12,14H,13H2,1-2H3,(H,25,28)
InChI 密鑰
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity diverse cell types and PD neurons. NAB2 restores Rsp5/Nedd4 E3 ligase-dependent endosomal and endoplasmic reticulum–to-Golgi vesicle trafficking.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3