SML0580
Nutlin-3a
≥98% (HPLC)
别名:
(-)-Nutlin-3, 4 - [[(4S,5R)-4,5-二(4-氯苯基)-2-(2-异丙氧基-4-甲氧基苯基)-4,5-二氢咪唑-1-基]羰基]哌嗪-2-酮, 4 - [[(4S,5R)-4,5-二(4-氯苯基)-4,5-二氢-2- [4-甲氧基-2-(1-甲基乙氧基)苯基] -1H-咪唑-1-基]羰基] -2-哌嗪, Nutlin 3a, ( - ) - 4-(4,5-双(4-氯苯基)-2-(2-异丙氧基-4-甲氧基苯基)-4,5-二氢-1H-咪唑-1-羰基)哌嗪-2-酮
About This Item
推荐产品
ligand
nutlin-3a
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -130 to -154° (c=0.5, CDCl3)
反應適用性
reagent type: ligand
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
InChI 密鑰
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
應用
生化/生理作用
特點和優勢
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3