Merck
SML0336
Sigma-Aldrich
罗莎文
≥98% (HPLC)
别名:
(2E)-3-苯基脯氨酸-2-烯-1-基 6-O-β-L-阿拉伯吡喃糖基β-D-吡喃葡萄糖苷, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-苯基脯氨酸-2-烯氧基]-6-( [(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-三羟基-2-基] 氧甲基)氧烷-3,4,5-三醇, (E)-3-苯基-2-丙烯基 6-O-a-L-阿拉伯吡喃糖基-β-D-吡喃葡萄糖苷, 迷迭香素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28O10
CAS号:
分子量:
428.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -47 to -57° (C=1, MeOH CHCl3 (1:1))
顏色
white to beige
溶解度
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI 密鑰
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Rosavin 是一种抗抑郁和抗焦虑药;抗凋亡。
Rosavin是来自玫瑰蔷薇(Rhadiolarosea)(金根或北极根)的著名糖苷抗氧化剂,具有抗抑郁,抗焦虑和适应原性的特性。
肉桂醇甙是一种苄基丙烯基糖苷,用于治疗肺纤维化。肉桂醇甙会引发对Jurkat T细胞凋亡中肿瘤坏死因子表达的抑制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Protective effects of Rosavin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis via suppressing fibrotic and inflammatory signaling pathways in mice
Xin X, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 115, 108870-108870 (2019)
Assessing the quality and potential efficacy of commercial extracts of Rhodiola rosea L. by analyzing the salidroside and rosavin content and the electrophysiological activity in hippocampal long-term potentiation, a synaptic model of memory
Dimpfel W, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 425-425 (2018)