Merck
SMB00582
Sigma-Aldrich
松香
≥95% (HPLC)
别名:
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(羟甲基)-6-[(E)-3-苯丙烯-2-环氧基]环氧乙烷-3,4,5-三醇, 中国松香W, 反式肉桂基O-β-D-喃葡萄糖, 松香X
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20O6
CAS号:
分子量:
296.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
本产品不是松香,后者是松树和其他针叶植物的天然产物。 松香树脂为CAS # 8050-09-7。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3