主要文件
SAB4504208
Sigma-Aldrich
抗-磷酸化-Smad2/3 (pThr8) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
Anti-HSPC193, Anti-HsT17436, Anti-JV15-2, Anti-LDS1C, Anti-LDS3, Anti-MADH3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 48 kDa
物種活性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr8)
基因資訊
一般說明
SMAD3(果蝇蛋白的同源物、母亲对抗十肢瘫痪同源物(Mad)和秀丽隐杆线虫蛋白同源物)定位于人类染色体15q22。SMAD2(SMAD家族成员2)也被称为MADR2(TGFβ受体底物)。它定位于人类染色体18q21。Smad2/3属于与母亲对抗十肢瘫痪相关的蛋白家族。SMAD2具有两个高度保守的氨基和羧基末端结构域(MH1和MH2结构域),但没有已知的结构基序。
免疫原
针对从人 Smad2/3 Thr8 的磷酸化位点周围衍生的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:1-50
應用
抗-磷酸化-Smad3(pSer425)抗体可用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
SMAD(果蝇蛋白的同源物、母亲对抗十肢瘫痪同源物(Mad)和秀丽隐杆线虫蛋白同源物)在转化生长因子β(TGFβ)的细胞内信号传导中发挥着重要作用。Smad3磷酸化水平的降低有助于自噬控制内皮-间质转化。在人动脉平滑肌细胞中,抑制SMAD3的siRNA可提高细胞的存活能力。SMAD2(SMAD家族成员2)的突变可导致动脉瘤和夹层。Smad2上调可阻断牙龈上皮细胞的增殖。它在TGF-β(转化生长因子β)/激活素信号通路中发挥重要作用。Smad2β在叉头DNA结合蛋白FAST2的协助下,可正负和负向控制TGFβ-依赖性转录。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Absence of chloride intracellular channel 4 (CLIC4) predisposes to acute kidney injury but has minimal impact on recovery
Edwards JC, et al.
BMC Nephrology (2014)
Effects of FSTL1 on cell proliferation in breast cancer cell line MDA?MB?231 and its brain metastatic variant MDA?MB?231?BR
An J, et al.
Oncology Reports, 38(5), 3001-3010 (2017)
Smad2 and Smad3 Positively and Negatively Regulate TGF?-Dependent Transcription through the Forkhead DNA-Binding Protein FAST2
Labbe E, et al.
Molecular Cell (1998)
Frequency of Smad Gene Mutations in Human Cancers'
Riggins G J, et al.
Cancer Research (1997)
Jiaqiang An et al.
Oncology reports, 38(5), 3001-3010 (2017-10-20)
In the past decades, altered Follistatin‑like 1 (FSTL1) expression has been documented in a variety of cancers, while its functional roles are poorly understood. Particularly in breast cancer, the expression of FSTL1 and its signaling pathway remain to be determined. In the