Merck
SAB4200711
Sigma-Aldrich
抗-人血清白蛋白抗体,小鼠单克隆
clone HSA-11, purified from hybridoma cell culture
别名:
ALB
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HSA-11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~70 kDa
物種活性
gibbon, monkey, baboon
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunoblotting: 2.5-5 ng/mL using human serum
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 10 μg/ml Human Serum Albumin for coating
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALB(213)
一般說明
小鼠抗-人血清白蛋白单克隆抗体(小鼠 IgG2a 同型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与用人血清白蛋白(HSA)免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的HSA-11杂交瘤 。抗-人血清白蛋白单克隆抗体可特异性识别源自于血清、血浆或肝细胞的人白蛋白。
HSA由定位至人类染色体4q13.3上的基因所编码。它的特征是由三个同源结构域组装在一起形成的一个心形分子。HSA占到了总血清蛋白的60-65%。
人血清白蛋白(HSA)基因定位于人4号染色体。它可编码一种球形蛋白,而这是人血清中最重要的蛋白。它占据了血清中总蛋白质约60%的总浓度。该球形蛋白由585个氨基酸以及三个结构相似的球状结构域组成,每个结构域均包含两个亚结构域。
特異性
抗-人血清白蛋白抗体可特异性识别源自于血清、血浆或肝细胞的人白蛋白。
免疫原
人血清白蛋白
應用
该抗体可用于酶联免疫吸附测定(ELISA)、免疫印迹(~70 kDa)和免疫组化。
生化/生理作用
人血清白蛋白(HSA)可作为几种内源性配体的转运蛋白和贮库蛋白,包括脂肪酸、激素、类固醇、胆红素和血红素。HSA在血管内的高浓度使其在施加胶体渗透压中起到了至关重要的作用,从而可对渗透压和血液量进行调节。它还可以起到抗氧化剂的作用,而这对于在毛细管中发挥Donnan效应是必需的。该基因中的突变与双白蛋白血症或异白蛋白血症有关。该基因的缺陷可导致血清白蛋白缺少症。
人血清白蛋白(HSA)是一条非糖基化的单链,对各种内源和外源配体具有出色的结合能力。它可起到血浆转运蛋白分子的作用,并主要与未酯化的长链脂肪酸结合。它在体内还可与各种代谢物结合并对其进行运输,例如胆红素、类固醇激素、甲状腺素、色氨酸、某些维生素和金属离子。它还具有与几种药物结合的能力,并影响其药代动力学和药效学。HSA可作为NO载体,并负责人血清的抗氧化能力。在急性溶血的情况下,HSA能够结合血流中的血红素并将其转运至血红蛋白,它在这里会被实质肝细胞重新吸收。
外觀
溶于含有 15 mM 叠氮化钠的 0.01M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)溶液中。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8°C保存至多一月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Atomic structure and chemistry of human serum albumin
He XM and Carter DC
Nature, 358, 209-215 (1992)
Beyond expansion: structural studies on the transport roles of human serum albumin.
Curry S.
Vox Sanguinis, 83(s1), 315-319 (2002)
Congenital analbuminaemia: Molecular defects and biochemical and clinical aspects
Minchiotti L, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1830, 5494-5502 (2013)
G Chevalier et al.
The American journal of pathology, 152(6), 1563-1575 (1998-06-17)
We previously established that the expression of the human nov gene (novH) was altered in Wilms' tumors and that levels of novH and WT1 mRNA were inversely correlated in individual Wilms' tumors. Insofar as novH has been shown to be
The extraordinary ligand binding properties of human serum albumin.
Fasano M, et al.
IUBMB Life, 57(12), 787-796 (2005)