Merck
A6684
Sigma-Aldrich
单克隆抗-白蛋白 小鼠抗
clone HSA-11, ascites fluid
别名:
Anti-AFP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HSA-11, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
gibbon, baboon, human, rhesus monkey
應無反應活性
turkey, feline, hamster, pigeon, rat, marmoset, pig, bovine, canine, donkey, guinea pig, rabbit, chicken, sheep, goat
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:5,000
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALB(213)
一般說明
抗白蛋白单克隆抗体(小鼠 IgG2a 亚型)来自于免疫 BALB/c 小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的 HSA-11 杂交瘤细胞。白蛋白是肝脏产生的主要蛋白质,占人血清总蛋白质的一半以上。许多其他体液也含有白蛋白。
血清白蛋白是血液中的主要蛋白质成分,它在肝脏中产生。它调节胶体渗透压、各种物质的运输、血液 pH 值,并提供内源性氨基酸来源。单克隆抗白蛋白抗体(1:100 稀释)可用于双染色,并定位从人脐带间充质干细胞(HUMSC)分化的肝细胞。该产品具有人血清白蛋白特异性,是鉴定人体血迹或其他体液(如精液、乳汁、尿液、唾液和阴道分泌物)的理想选择。小鼠单克隆抗白蛋白抗体与变性和还原的人血清白蛋白特异性反应,并与恒河猴、长臂猿和狒狒血清白蛋白发生交叉反应。该产品与牛、猫、鸡、狗、驴、山羊、豚鼠、仓鼠、狨猴、猪、鸽子、兔、大鼠、绵羊或火鸡血清白蛋白或与鸡肉和火鸡蛋清蛋白没有交叉反应性。
特異性
该抗体对血清和血浆中的人白蛋白具有特异性,并识别抗还原或变性的表位。
免疫原
人血清白蛋白
應用
小鼠抗白蛋白单克隆抗体可用于:
  • 免疫荧光检验
  • 染色
  • 双重染色
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
  • 免疫印迹
  • 免疫组织化学
生化/生理作用
白蛋白是一种运输蛋白,可与多种配体结合,如脂肪酸、胆红素、血红素、药物、氨基酸和离子。白蛋白也可作为锌载体蛋白,用于调节生理过程 。
高水平的白蛋白与脱水有关。白蛋白转换可见于患有缺铁性贫血的婴儿。白蛋白的氧化损伤与晚期肝病有关。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Clinical use of albumin
Caraceni P, et al.
Blood Transfusion = Trasfusione del Sangue, 11(Suppl 4), s18-s18 (2013)
Katy M Olsavsky et al.
Toxicology and applied pharmacology, 222(1), 42-56 (2007-05-22)
Frequently, primary hepatocytes are used as an in vitro model for the liver in vivo. However, the culture conditions reported vary considerably, with associated variability in performance. In this study, we characterized the differentiation character of primary human hepatocytes cultured
Efficient generation of functional hepatocyte-like cells from human fetal hepatic progenitor cells in vitro
Zhang W, et al.
Journal of Cellular Physiology, 227(5), 2051-2058 (2012)
Yoon Ok Jang et al.
BMC gastroenterology, 14, 198-198 (2014-11-27)
Cirrhosis is a long-term consequence of chronic hepatic injury with fibrosis. No effective therapy is currently available for decompensated cirrhosis except liver transplantation. Hence, we investigated the effect of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) on hepatic fibrosis in a
Obinna C Ubah et al.
Frontiers in immunology, 8, 1780-1780 (2018-01-10)
The management of chronic inflammatory diseases, such as inflammatory bowel disease, psoriasis, and rheumatoid arthritis has significantly improved over the last decade with the clinical availability of anti-TNF-α biologics. Despite this undoubted treatment success, a combination of acquired resistance together