Merck
SAB4200688
Sigma-Aldrich
抗-牛血清白蛋白抗体,小鼠单克隆
clone BSA-33, purified from hybridoma cell culture
别名:
BSA, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BSA-33, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
物種活性
sheep (highly reactive ), horse (less reactive ), dog (less reactive ), turkey (less reactive ), goat (highly reactive )
濃度
~1 mg/mL
技術
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using Fetal Bovine Serum.
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using Fetal Bovine Serum.
indirect ELISA: 0.03-0.075 μg/mL using 5 μg/mL BSA for coating.
同型
IgG2a
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
dog ... Alb(403550)
horse ... Alb(100034206)
sheep ... Alb(443393)
一般說明
血清白蛋白是血浆中最丰富的蛋白质(30-50 mg/mL),是肝脏中产生的多功能非糖基化,带负电荷的蛋白质。它与多种亲脂性化合物结合,例如金属离子,药物和代谢物。白蛋白调节血液中的渗透压,并在脂肪酸的转运中起作用。
免疫原
牛血清白蛋白(BSA)
外觀
溶于含有15 mM叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8℃保存至多一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
其他說明
想要使用各种技术和制备方法都能获得最佳结果,我们推荐通过滴定确定最佳工作稀释度。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Albumin: Biochemical properties and therapeutic potential*
Gregory J. Quinlan, et al.
Hepatology (2005)
Clinical use of albumin in hepatology
Matteo G, et al.
Blood Transfusion = Trasfusione del Sangue, 7(4), 268-277 (2009)
Baker, M.E.,
The Journal of Endocrinology, 175, 121-17 (2002)
Poonam Rajak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 78-79, 154-160 (2013-03-19)
Proteins present in human serum are of immense importance in the field of biomarker discovery. But, the presence of high-abundant proteins like albumin makes the analysis more challenging because of masking effect on low-abundant proteins. Therefore, removal of albumin using